Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)C(=NOH)C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-127-2
Beilstein/REAXYS Number:
1912794
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
153-155 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl, oxime, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O\N=C(\C(O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
InChI key
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 97% | assay 98.0-100.5%, 99% | assay 98% |
| form powder | form solid | form liquid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 153-155 °C (lit.) | mp 237-240 °C (dec.) (lit.) | mp −1 °C (lit.) | mp 504 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Benzoin-Oxim
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?