A76907
6-Thioguanin
98%
Synonym(e):
2-Amino-6-mercapto-purin, 2-Amino-6-purinthiol
About This Item
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
SMILES String
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChIKey
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges