Wichtige Dokumente
A74009
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on
≥99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
210-215 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)