Merck
96950
Sigma-Aldrich
Z-D-Nle-ONp
purum, ≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Synonym(e):
Z-D-norleucin-4-nitrophenylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.40
Beilstein:
6827081
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Optische Aktivität
[α]20/D +26±1°, c = 1% in DMF
mp (Schmelzpunkt)
63-67 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H22N2O6/c1-2-3-9-18(21-20(24)27-14-15-7-5-4-6-8-15)19(23)28-17-12-10-16(11-13-17)22(25)26/h4-8,10-13,18H,2-3,9,14H2,1H3,(H,21,24)/t18-/m1/s1
InChIKey
UFQPOFZGPUCSGU-GOSISDBHSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)