Merck
96098
Sigma-Aldrich
Z-D-Gln-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Z-D-glutamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.28
Beilstein:
2704471
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-11(16)7-6-10(12(17)18)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m1/s1
InChIKey
JIMLDJNLXLMGLX-SNVBAGLBSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)