Merck
96060
Z-Cha-OH
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
Z-3-cyclohexyl-L-alanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.37
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
5445123
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D -13±2°, c = 1% in methanol
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)[C@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H23NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h2,5-6,9-10,13,15H,1,3-4,7-8,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
InChI key
MNABZONTQXNLDT-HNNXBMFYSA-N
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)