Merck
95358
Sigma-Aldrich
D-(−)-Weinsäure-di-tert.-butylester
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Lineare Formel:
[CH(OH)CO2C(CH3)3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.30
Beilstein:
7207487
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −11±1°, c = 1% in acetone
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp (Schmelzpunkt)
90-92 °C (lit.)
90-92 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)