Fortfahren mit
95020
Vinylphosphonsäure-dimethylester
≥95% (GC)
Synonym(e):
1-Dimethoxyphosphorylethene, Dimethyl ethenylphosphonate, Vinyl dimethylphosphonate, Vinyl(dimethoxy)oxophosphine, Vinylphosphonic acid dimethyl ester
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHPO(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-076-4
Beilstein/REAXYS Number:
1748827
MDL number:
Assay:
≥95% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.430-1.435
bp
197-202 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
phosphonate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COP(=O)(OC)C=C
InChI
1S/C4H9O3P/c1-4-8(5,6-2)7-3/h4H,1H2,2-3H3
InChI key
CQCXMYUCNSJSKG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Improving the Corrosion Resistance of Lead in H2SO4 by Addition of Phosphoric and Phosphonic Compounds: This study discusses how Dimethyl Vinylphosphonate enhances lead grid batteries′ corrosion resistance (S Khatbi et al., 2016).
  • Relay Cross Metathesis Reactions of Vinylphosphonates: This publication highlights the reaction of Dimethyl Vinylphosphonate with neat methylimidazole, showcasing a potential route for producing valuable organic salts (RK Malla et al., 2014).
  • Enhanced Flame Retardance of Polyacrylonitrile with Dimethyl Vinylphosphonate: Focuses on improving the flame retardancy of textiles, adding significant value in material safety applications (X Dong et al., 2021).
Other Notes
Vinylphosphonate sind vielseitige Verbindungen, die durch Michael-Addition Alkylphosphonate erzeugen.; Synthese von Aziridin-2-phosphonaten, nützlich für die Herstellung von α-Aminophosphonaten
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7966035882573328
assay
≥95% (GC)
assay
95% (GC)
assay
≥95% (GC)
assay
≥95% (GC)
bp
197-202 °C (lit.)
bp
-
bp
50 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
form
liquid
form
solid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.430-1.435
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.422
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
density
1.146 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)