Merck
94703
Sigma-Aldrich
(−)-(R)-Fmoc-4-thiazolidincarbonsäure
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
(−)-Fmoc-L-thiaprolin, Fmoc-Thi-OH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.41
Beilstein:
9349047
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −71±3°, c = 1% in DMF
mp (Schmelzpunkt)
153-158 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CSCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3