Merck
94592
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-(trifluormethyl)-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-3-(Boc-amino)-4-[4-(trifluormethyl)-phenyl]-buttersäure, Boc-4-(trifluormethyl)-D-β-homophenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20F3NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
fibers
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H20F3NO4/c1-15(2,3)24-14(23)20-12(9-13(21)22)8-10-4-6-11(7-5-10)16(17,18)19/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t12-/m1/s1
InChIKey
UKFKHDUXBBWVHB-GFCCVEGCSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)