Merck
944710343
Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine solution
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H45NP2
Molekulargewicht:
361.53
UNSPSC-Code:
12352200
Form
solution
Rechtliche Hinweise
Sold under license from Kanata for research purposes only. WO 2004096735.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)