931012
9,9′-(5-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1,3-phenylene)bis(9H-carbazole)
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
DCzTrz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
sublimed grade
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
energy gap
0.25 eV
Verlust
0.5% TGA, >300 °C (weight loss)
Löslichkeit
chloroform: soluble
toluene: soluble
Fluoreszenz
λem 449 nm±10 nm in toluene
Energie der Orbitale
HOMO 5.88 eV
LUMO 2.86 eV
λ
in toluene
UV-Absorption
λ: 337 nm±5 nm Amax
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable