Merck
92750
Sigma-Aldrich
Trimethylsilylmethylphosphonsäure-dimethylester
≥97.0%
Synonym(e):
[(Trimethylsilyl)methyl]-phosphonic acid dimethyl ester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiCH2P(O)(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.26
Beilstein:
2412153
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
111-114 °C/21.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COP(=O)(C[Si](C)(C)C)OC
InChI
1S/C6H17O3PSi/c1-8-10(7,9-2)6-11(3,4)5/h6H2,1-5H3
InChIKey
QBHFBIHXALNDCB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Synthesis of phosphonato-phosphine palladacycles
  • Studying the synthetic applications of phosphoryl-stabilized anions
  • Peterson olefination reactions
  • Dilithiation and transmetalation
Sonstige Hinweise
Reagent for the preparation of olefinic sugar phosphonates; For the direct methylenation of carbonyl compounds
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A. Sekiguchi et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1385-1385 (1978)
H. Paulsen et al.
Chemische Berichte, 108, 1732-1732 (1975)