Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C5C22H44O3
Molekulargewicht:
421.60
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.13
Assay:
≥95% (CP)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
concentration
50 μg/mL in ethanol
mass shift
M+5
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)C[13CH2][13CH2][13C](O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)C[C@@H]3O)\C3=C
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i3+1,4+1,6+1,14+1,26+1
InChI key
GMRQFYUYWCNGIN-BAPMHTSSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1α,25-Dihydroxyvitamin D3-(23,24,25,26,27-13C5) solution
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?