Merck
92461
Sigma-Aldrich
1,3,7-Trimethyl-harnsäure
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2,6,8-Trihydroxy-1,3,7-trimethyl-purin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.19
Beilstein:
20503
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
SMILES String
CN1C(=O)N(C)C2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)