Wichtige Dokumente
924008
Silberbromid
≥99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Argentous bromide, Silver monobromide, Silver(I) bromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.999% trace metals basis
Form
powder, crystals or chunks
mp (Schmelzpunkt)
432 °C (lit.)
Dichte
6.473 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Ag]
InChI
1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1
InChIKey
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)