Fortfahren mit
919829
Poly(styrene-(phenyl-13C6))
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-CH(13C6H5)CH2-]n
UNSPSC Code:
12162002
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Mass shift:
M+6 (per repeating unit)
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99 atom % 13C
form
solid
mass shift
M+6 (per repeating unit)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
604453604445600067
mass shift
M+6 (per repeating unit)
mass shift
M+1 (per repeating unit)
mass shift
M+1 (per repeating unit)
mass shift
M+1 (per repeating unit)
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)