Merck
91653
Sigma-Aldrich
Bromtriethylsilan
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
Triethylbromsilan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15BrSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.17
Beilstein:
1732870
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
66 °C/24 mmHg (lit.)
Dichte
1.135 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC[Si](Br)(CC)CC
InChI
1S/C6H15BrSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
UCKORWKZRPKRQE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)