Direkt zum Inhalt
905488
N-Acetyl-α-D-15N glucosamine-1-phosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H1415NNa2O9P
Molekulargewicht:
346.14
UNSPSC Code:
12352116
Isotopic purity:
≥98 atom % 15N
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
≥98 atom % 15N
assay
≥95% (CP)
form
solid
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]([15NH]C(C)=O)[C@H]1O)CO
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)