Fortfahren mit
901697
Glycoursodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26D4H39NO5
Molekulargewicht:
453.65
UNSPSC Code:
12352106
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
€ 174,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
SMILES string
C[C@H](CCC(NCC(O)=O)=O)[C@H]1CCC2C3[C@@H](O)C[C@]4([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI key
GHCZAUBVMUEKKP-IAJLHXEISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
901682903930903531
description
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
assay
≥97% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)