Merck
901262
Rubidium-85Rb-Chlorid
≥99.5 atom % (85Rb), ≥99.5% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
85RbCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.36
UNSPSC Code:
12142200
Isotopic purity:
≥99.5 atom % (85Rb)
Assay:
≥99.5% (CP)
Mass shift:
M-1
Form:
solid
isotopic purity
≥99.5 atom % (85Rb)
assay
≥99.5% (CP)
form
solid
mass shift
M-1
SMILES string
[85Rb]Cl
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rubidium-85Rb-Chlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)