Merck
901065
Aluminum-doped zinc oxide ink for inkjet printing
Synonym(e):
AZO dispersion, AZO ink, Al-doped ZnO ink, Helios′Ink S30DJET07015 semiconductive ink
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ZnO
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352311
eCl@ss:
38120507
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Conductivity: 10-3-10-4 S/cm, Work function: 3.6 ± 0.1 eV
form
liquid (dispersion)
sheet resistance
10-20 Ω/sq (in combination with silver nanowires)
color
light yellow
surface tension
25 mN/m±5 mN/m
viscosity
10 mPa.s±3 mPa.s(20 °C)
capacity
≥0.9 % loading (Nanoparticles loading)
application(s)
solar energy
General description
  • Helios’Ink S30DJET07015 semi conductive ink developed for the printed electronics is particularly well suited for OPV and PV.
  • This ink shows great performance on Drop On Demand (DOD) inkjet printers.
  • The use of Helios’Ink S30DJET07015 semiconductive ink is greatly improving the devices performances by reducing the roughness of the TCE without a negative impact on the electrical conductivity and the transparency. Life time of the devices is also increased.
  • The use of Helios’Ink S30DJET07015 provides ETL layer with high performances. In addition, compared to standard ETL, the PCE not retained even with higher thickness.
Features and Benefits
Product benefits:
  • Easy deposition under atmospheric conditions (temperature and pressure).
  • Good optical performances (visible light transmission >90%).
  • Non CMR ink.
  • Compatible with ITO layer and Ag NWs layer.
  • Compatible with most flexible substrates.
  • Low drying temperature making printing onto flexible substrates possible.
Preparation Note
Typical processing guideline:
  • Can be homogenized for 5 minutes in an ultrasonic bath in order to get rid of any aggregates.
  • Filtration on a 0.45 μm PTFE filter syringe to avoid any nozzles clogging.
  • Drying conditions: Oven, IR oven, vacuum oven.
  • Clean-up solution: Ethanol/Acetone.
Legal Information
Product of Genes′Ink.
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-36-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)