Wichtige Dokumente
900357
Ultroxa®: Poly(2-ethyl-2-oxazoline) piperazine terminated
average Mn 10,000, PDI ≤1.2
Synonym(e):
PEtOx-Piperazine
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(C5H9NO)nC4H9N2
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
powder
Mol-Gew.
average Mn 10,000
PDI
≤1.2
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Ultroxa is a registered trademark of University of Ghent
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)