900308
CdS/ZnS core-shell type quantum dots
lyophilized, fluorescence λem 425 nm, solid
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized
powder
solid
λmax
410 nm
Fluoreszenz
λem 425 nm
λem 425 nm±10 nm, quantum yield >50%
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.