Merck
88746
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(RP)-2-[Di-(1-naphthyl)-phosphino]-ferrocenyl}-ethyldi-(3,5-xylyl)-phosphin
≥97%
Synonym(e):
(2S)-1-[(1S)-1-[Bis-(3,5-dimethyl-phenyl)-phosphino]-ethyl]-2-(di-1-naphthalenyl-phosphino)-ferrocen (nach CAS), Josiphos SL-J404-2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H44FeP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
738.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3cccc4ccccc34)c5cccc6ccccc56)P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8
InChI
1S/C43H39P2.C5H5.Fe/c1-29-23-30(2)26-36(25-29)44(37-27-31(3)24-32(4)28-37)33(5)38-19-12-22-41(38)45(42-20-10-15-34-13-6-8-17-39(34)42)43-21-11-16-35-14-7-9-18-40(35)43;1-2-4-5-3-1;/h6-28,33H,1-5H3;1-5H;/t33-;;/m0../s1
InChIKey
NODPGYHIGOCWSG-NYPSMHOZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)