Merck
87052
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-butanol-2-chlortritylether polymer gebunden
extent of labeling: 0.3-1 mmol/g loading
Synonym(e):
4-Amino-1-butyl-2-chlortritylether polymer gebunden, O-(2-Chlortrityl)-4-amino-1-butanol polymer gebunden
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Kennzeichnungsgrad
0.3-1 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
200-400 mesh