86425
TentaGel™ S Trt-Leu-Fmoc
extent of labeling: ~0.20 mmol/g protected amino acid loading
Synonym(e):
Fmoc-L-leucin-4-[poly-(oxyethylen)-carbamoyl]-tritylester polymergebunden
About This Item
Produktlinie
TentaGel™
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~0.20 mmol/g protected amino acid loading
Partikelgröße
~90 μm
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)