Merck
861383
Sigma-Aldrich
1,1′-Trimethylenbis-[4-(hydroxyiminomethyl)-pyridiniumbromid]
97%
Synonym(e):
TMB-4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18Br2N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
231 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Br-].[Br-].O\N=C\c1cc[n+](CCC[n+]2ccc(cc2)\C=N\O)cc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)