Wichtige Dokumente
858706
4-Amino-DL-phenylalanin
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
255-258 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.NC(Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?