Merck
858013
Sigma-Aldrich
5′-Acetyl-2′,3′-isopropylidenadenosin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H19N5O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
SMILES String
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3cnc4c(N)ncnc34
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)