Wichtige Dokumente
856665
N-Acetyl-Ala-Ala-Ala
About This Item
Qualitätsniveau
SMILES String
C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19N3O5/c1-5(12-8(4)15)9(16)13-6(2)10(17)14-7(3)11(18)19/h5-7H,1-4H3,(H,12,15)(H,13,16)(H,14,17)(H,18,19)/t5-,6-,7-/m0/s1
InChIKey
DRYOODAJROGPQO-ACZMJKKPSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)