Merck
855251
Sigma-Aldrich
5-Carbethoxy-2-thiouracil
98%
Synonym(e):
2-Thioisoorotic acid ethyl ester, 5-Carbethoxy-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
249-255 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1cnc(S)nc1O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)