Wichtige Dokumente
84656
1,3-Di-Boc-2-(carboxymethyl)-guanidin
≥97.0%
Synonym(e):
N-(N,N′-Di-Boc-guanyl)-glycin
About This Item
Assay
≥97.0%
Form
powder
Farbe
white
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC(NC(=O)OC(C)(C)C)=NCC(O)=O
InChI
1S/C13H23N3O6/c1-12(2,3)21-10(19)15-9(14-7-8(17)18)16-11(20)22-13(4,5)6/h7H2,1-6H3,(H,17,18)(H2,14,15,16,19,20)
InChIKey
ZJYJFQDYIMDGDG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)