Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 246,00 € 184,50 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 899,00 € 674,25 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H27NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥80% (T)
Form:
solid
€ 184,50
Listenpreis€ 246,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical
Quality Segment
assay
≥80% (T)
form
solid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C13H27NO5/c1-13(2,3)19-12(15)4-6-16-8-10-18-11-9-17-7-5-14/h4-11,14H2,1-3H3
InChI key
CWFSAZJIJBTKRC-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl 12-amino-4,7,10-trioxadodecanoate is generally used as a spacer or linker in bioconjugate chemistry. Some of its applications are:
- Synthesis of the tetanus-toxin conjugate of MUC1 glycopeptide antigen, as a potential antitumor vaccine.
- Synthesis of self-assembled monolayer-based surface-enhanced raman scattering (SERS) labels for immuno-SERS microscopy.
- Synthesis of polycationic adamantane-based dendrons for cell imaging.
- Synthesis of phthalocyanine (Pc)-peptide conjugates as potential fluorescence imaging agents for cancers overexpressing epidermal growth factor receptors (EGFR).
Other Notes
Intermediate in the synthesis of a spacer for combinatorial chemistry
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ≥80% (T) | description ≥97.0% (GC) | description ≥98.0% | description 98% |
| assay ≥80% (T) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.0% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| form solid | form liquid | form - | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| grade technical | grade - | grade - | grade - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
337.5 °F
flash_point_c
169.7 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?