Wichtige Dokumente
798460
2,7-Dimethyl-10-phenylacridin-9(10H)-one
97%
About This Item
Assay
97%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC1=CC=C(N(C2=CC=CC=C2)C(C=CC(C)=C3)=C3C4=O)C4=C1
InChI
1S/C21H17NO/c1-14-8-10-19-17(12-14)21(23)18-13-15(2)9-11-20(18)22(19)16-6-4-3-5-7-16/h3-13H,1-2H3
InChIKey
ZFGJBTQJOSUQPV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Verwandter Inhalt
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.