Merck
798231
S-(5′-Adenosyl) -L-methionine-(S-methyl-13C)chloride
≥99 atom % (13C), ≥90% (CP)
Synonym(e):
S-(5’-Adenosyl) -L-methionine-(S-methyl-13C) chloride hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13CC14H23ClN6O5S · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.89 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥90% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥90% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CC[S+]([13CH3])C[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)=O.[H]Cl.[Cl-]
InChI key
MMPIHZNGCSGKLY-SETSOBFISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)