797782
4′-Bromoacetophenone-d7
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]C1=C([2H])C(Br)=C([2H])C([2H])=C1C(C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
InChIKey
WYECURVXVYPVAT-AAYPNNLASA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)