796301
Silver nanospheres
40 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL in water, PEG functionalized
About This Item
Form
nanospheres
Konzentration
0.02 mg/mL in water
Durchschnittliche Teilgröße
40 nm
Dichte
1.0011 g/mL at 25 °C
λmax
410 nm
Funktionelle Gruppe
PEG
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.