Merck
792683
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl fluoride
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6F2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
25-30 °C
SMILES String
CC1=C(S(F)(=O)=O)C=C(F)C=C1
InChI
1S/C7H6F2O2S/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
YWDLFHAWBWCNTB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)