Merck
791644
Sigma-Aldrich
Potassium 2-bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-trifluoroborate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2BBrF6KN
Molekulargewicht:
331.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
265-275 °C (decomposition)
SMILES String
BrC1=C(C(F)(F)F)C([B-](F)(F)F)=CC=N1.[K+]
InChI
1S/C6H2BBrF6N.K/c8-5-4(6(9,10)11)3(1-2-15-5)7(12,13)14;/h1-2H;/q-1;+1
InChIKey
LISAAJGHESBKSJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Potassium 2-bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-trifluoroborate is a potassium trifluoroborate salt.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable