Merck
791210
Sigma-Aldrich
6-Amino-5-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Synonym(e):
5-Amino-6-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 5-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-6-amine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
238-243 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=CC2=C(NC=N2)N=C1C
InChI
1S/C7H8N4/c1-4-5(8)2-6-7(11-4)10-3-9-6/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
InChIKey
BLIBGQUYZAQULV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable