Merck
78265
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-buttersäure-anhydrid
purum, ≥98.0% (NT)
About This Item
Lineare Formel:
[CH3CH2CH(C6H5)CO]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.39
Beilstein:
2062222
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (NT)
Brechungsindex
n20/D 1.531
bp
132 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C(=O)OC(=O)C(CC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H22O3/c1-3-17(15-11-7-5-8-12-15)19(21)23-20(22)18(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,17-18H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
NMVCQWBTTHDUQD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)