Merck
778710
Sigma-Aldrich
2-(2-Furyl)-1,3-dioxolan
98%
Synonym(e):
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)-furan, 2-Furfural-ethylenglykolacetal, Furfural-ethylenacetal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
Beilstein:
121450
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.5% (GC)
98%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C1COC(O1)c2ccco2
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6(8-3-1)7-9-4-5-10-7/h1-3,7H,4-5H2
InChIKey
FCACHSUJEMZCMK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)