Merck
776947
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloro-6-methylphenyl isocyanate
97% (GC)
Synonym(e):
5-Bromo-1-chloro-2-isocyanato-3-methylbenzene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5BrClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC1=CC(Cl)=C(N=C=O)C(C)=C1
InChI
1S/C8H5BrClNO/c1-5-2-6(9)3-7(10)8(5)11-4-12/h2-3H,1H3
InChIKey
MBFMISAQCUPLSD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)