Merck
77301
Sigma-Aldrich
(+)-Perillaaldehyd
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-4-Isopropenylcyclohexen-1-carbaldehyd, (R)-p-Mentha-1,8-dien-7-al
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
Beilstein:
2413108
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +136.0±2°, c = 10% in ethanol
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.505
Dichte
0.966 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)[C@@H]1CCC(C=O)=CC1
Sonstige Hinweise
Highly purified (+)-perillaaldehyde useful as chiral building block
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T. Kitahara et al.
Tetrahedron, 44, 4713-4713 (1988)
F. Kido et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 229-229 (1992)
C. Siegel et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 6865-6865 (1991)