Merck
762520
Sigma-Aldrich
6-Bromo-7-methylindole-3-carboxaldehyde
97%
Synonym(e):
6-Bromo-3-formyl-7-methylindole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8BrNO
Molekulargewicht:
238.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
240-245 °C
SMILES String
Cc1c(Br)ccc2c(C=O)c[nH]c12
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-6-9(11)3-2-8-7(5-13)4-12-10(6)8/h2-5,12H,1H3
InChIKey
KLIIKDOYUDQXDR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable