Merck
762180
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloropyridine-3-carboxaldehyde
97%
Synonym(e):
2-Bromo-4-chloronicotinaldehyde
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3BrClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
83-87 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
chloro
SMILES String
Clc1ccnc(Br)c1C=O
InChI
1S/C6H3BrClNO/c7-6-4(3-10)5(8)1-2-9-6/h1-3H
InChIKey
KCOAVFRTHTWKDO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)