Merck
761850
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine
97%
Synonym(e):
6-Methyl-4-pyrimidinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-150 °C
SMILES String
Cc1cc(O)ncn1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-4-2-5(8)7-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,6,7,8)
InChIKey
LHRIUKSRPHFASO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable