Wichtige Dokumente
760919
Poly(ethylene glycol), 8 acetylene dendron, generation 2
average Mn 6,900
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Beschreibung
Esterified with 8 acetylene groups
Form
solid
Mol-Gew.
PEG average Mn 6,000
average Mn 6,900
Leistungsmerkmale
generation 2
Anzahl Oberflächengruppen
8
Übergangstemp.
Tm 47-52 °C
Funktionelle Gruppe
alkyne
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)