Merck
760323
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxaldehyde
97%
Synonym(e):
6-Formyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyridine, [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carbaldehyde
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
156-158
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
O=Cc1ccc2ncnn2c1
InChI
1S/C7H5N3O/c11-4-6-1-2-7-8-5-9-10(7)3-6/h1-5H
InChIKey
SYLGZKAGHAOGFM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)